Målecylindere
10 ml, 0,2 ml, 139 mm, 0,2 ± ml
Katalog # 612-0951
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
Transparent PMP (TPX®), høj type.
- Hældetud, femkantet bund og støbte hvide inddelinger
- Ingen meniske, kemisk ikke-absorberende, vandskyende overflade, fremragende kemisk modstandsdygtighed
- Kan bruges sammen med væsker på op til +170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
: ISO 6706, BS 5404 del 2
Documents
KART1572_TDS_EN KART1573_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Kapacitet:10 ml
- Højde:139 mm
- Inddeling:0,2 ml
- Tolerance:0,2 ± ml