Orders LinkContactUsLinkComponent
Analysetragt
Analysetragt
282 mm, 143 mm, 14 mm, 183 mm
Katalog # 221-1819
Leverandør:   KARTELL
Analysetragt
Katalog # 221-1819
Leverandør:  KARTELL
Analysetragt
Analysetragt
282 mm, 143 mm, 14 mm, 183 mm
Price
136,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig.
  • De indre ribber er placeret i en vinkel på 58° for at fremme filtreringsprocessen
  • De ydre ribber forhindrer luft i at blive fanget under filterpapiret
  • Autoklaverbare
Med indre og ydre ribber. Kolbevinkel 60°.
Documents
Specifikationer
  • Tragt udv. Ø:
    183 mm
  • Længde:
    282 mm
  • Stilk udv. Ø:
    14 mm
  • Stilklængde:
    143 mm