Analysetragt
230 mm, 115 mm, 14 mm, 150 mm
Katalog # 221-1818
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig.
- De indre ribber er placeret i en vinkel på 58° for at fremme filtreringsprocessen
- De ydre ribber forhindrer luft i at blive fanget under filterpapiret
- Autoklaverbare
Med indre og ydre ribber. Kolbevinkel 60°.
Specifikationer
- Tragt udv. Ø:150 mm
- Længde:230 mm
- Stilk udv. Ø:14 mm
- Stilklængde:115 mm