Bægerglas, lav type
2000 ml, 184 mm, 133 mm, 50 ml
Katalog # 213-0191
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PMP (TPX), krystalklar.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 150 °C (op til 170 °C i korte perioder), autoklaverbare
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og letlæselige, prægede gradueringer.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Documents
KART1543_TDS_EN KART1546_TDS_EN
Datasheet
Specifikationer
- Udv.Ø:133 mm
- Inddelings-interval:50 ml
- Kapacitet:2000 ml
- Højde:184 mm
- Seq:07