Bægerglas, lav type
500 ml, 119 mm, 88 mm, 10 ml
213-0189
: KARTELL
PMP (TPX), krystalklar.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 150 °C (op til 170 °C i korte perioder), autoklaverbare
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og letlæselige, prægede gradueringer.
ISO 7056
: ISO 7056
- Udv.Ø:88 mm
- Inddelings-interval:10 ml
- Kapacitet:500 ml
- Højde:119 mm
- Seq:05