Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
250 ml, 95 mm, 71 mm, 10 ml
Catalog # 213-0188
Supplier:   KARTELL
Bægerglas, lav type
Catalog # 213-0188
Supplier:  KARTELL
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
250 ml, 95 mm, 71 mm, 10 ml
Price
55,10 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PMP (TPX), krystalklar.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 150 °C (op til 170 °C i korte perioder), autoklaverbare
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og letlæselige, prægede gradueringer.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Specifications
  • Udv.Ø:
    71 mm
  • Inddelings-interval:
    10 ml
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Højde:
    95 mm
  • Seq:
    04