Analysetragt
177 mm, 86 mm, 11 mm, 120 mm
Katalog # 221-1520
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig.
- De indre ribber er placeret i en vinkel på 58° for at fremme filtreringsprocessen
- De ydre ribber forhindrer luft i at blive fanget under filterpapiret
- Autoklaverbare
Med indre og ydre ribber. Kolbevinkel 60°.
Documents
KART155_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Tragt udv. Ø:120 mm
- Længde:177 mm
- Stilk udv. Ø:11 mm
- Stilklængde:86 mm