Analysetragt
152 mm, 82 mm, 11 mm, 100 mm
Katalog # 221-1816
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig.
- De indre ribber er placeret i en vinkel på 58° for at fremme filtreringsprocessen
- De ydre ribber forhindrer luft i at blive fanget under filterpapiret
- Autoklaverbare
Med indre og ydre ribber. Kolbevinkel 60°.
Specifikationer
- Tragt udv. Ø:100 mm
- Længde:152 mm
- Stilk udv. Ø:11 mm
- Stilklængde:82 mm