Analysetragt
127 mm, 69 mm, 10 mm, 81 mm
Catalog # 221-1815
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig.
- De indre ribber er placeret i en vinkel på 58° for at fremme filtreringsprocessen
- De ydre ribber forhindrer luft i at blive fanget under filterpapiret
- Autoklaverbare
Med indre og ydre ribber. Kolbevinkel 60°.
Documents
KART155_TDS_EN
Datablad
Specifications
- Tragt udv. Ø:81 mm
- Længde:127 mm
- Stilk udv. Ø:10 mm
- Stilklængde:69 mm