Orders LinkContactUsLinkComponent
Målekolber, Klasse B
Målekolber, Klasse B
250 ml, 19/26, 225 mm
Katalog # 612-3003
Leverandør:   KARTELL
Målekolber, Klasse B
Katalog # 612-3003
Leverandør:  KARTELL
Målekolber,  Klasse B
Målekolber, Klasse B
250 ml, 19/26, 225 mm
Price
130,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig, med PE-prop.
  • Smal hals, nem aflæsning
  • Transparent og gravimetrisk kalibreret ved +20 °C
  • Autoklaverbar, ikke-absorberende, vandskyende overflade
Specifikationer
  • NS:
    19/26
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Højde:
    225 mm