Orders LinkContactUsLinkComponent
Målekolber, Klasse B
Målekolber, Klasse B
100 ml, 14/23, 174 mm
Katalog # 612-3002
Leverandør:   KARTELL
Målekolber, Klasse B
Katalog # 612-3002
Leverandør:  KARTELL
Målekolber,  Klasse B
Målekolber, Klasse B
100 ml, 14/23, 174 mm
Price
174,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig, med PE-prop.
  • Smal hals, nem aflæsning
  • Transparent og gravimetrisk kalibreret ved +20 °C
  • Autoklaverbar, ikke-absorberende, vandskyende overflade
Specifikationer
  • NS:
    14/23
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Højde:
    174 mm