Analysetragt
112 mm, 63 mm, 9 mm, 66 mm
Katalog # 221-1814
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig.
- De indre ribber er placeret i en vinkel på 58° for at fremme filtreringsprocessen
- De ydre ribber forhindrer luft i at blive fanget under filterpapiret
- Autoklaverbare
Med indre og ydre ribber. Kolbevinkel 60°.
Documents
KART155_TDS_EN
Datasheet
Specifikationer
- Tragt udv. Ø:66 mm
- Længde:112 mm
- Stilk udv. Ø:9 mm
- Stilklængde:63 mm