Analysetragt
77 mm, 44 mm, 5 mm, 46 mm
Catalog # 221-1813
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig.
- De indre ribber er placeret i en vinkel på 58° for at fremme filtreringsprocessen
- De ydre ribber forhindrer luft i at blive fanget under filterpapiret
- Autoklaverbare
Med indre og ydre ribber. Kolbevinkel 60°.
Documents
KART155_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Tragt udv. Ø:46 mm
- Længde:77 mm
- Stilk udv. Ø:5 mm
- Stilklængde:44 mm