Analysetragt
55 mm, 39 mm, 4 mm, 27 mm
Katalog # 221-1811
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig.
- De indre ribber er placeret i en vinkel på 58° for at fremme filtreringsprocessen
- De ydre ribber forhindrer luft i at blive fanget under filterpapiret
- Autoklaverbare
Med indre og ydre ribber. Kolbevinkel 60°.
Documents
KART155_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Tragt udv. Ø:27 mm
- Længde:55 mm
- Stilk udv. Ø:4 mm
- Stilklængde:39 mm