Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas, koniske
Måleglas, koniske
1000 ml, 20 ml, 263 mm
Katalog # 213-1824
Leverandør:   KARTELL
Måleglas, koniske
Katalog # 213-1824
Leverandør:  KARTELL
Måleglas, koniske
Måleglas, koniske
1000 ml, 20 ml, 263 mm
Price
319,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PMP (TPX), crystal clear.
  • Exceptionel kemisk resistens og termisk resistens op til 170 °C
  • Brudsikre, autoklaverbare
  • Væskevolumen er nem at aflæse
Ideal for a wide range of applications. With moulded graduations. Broad base for stability.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Højde:
    263 mm
  • Inddeling:
    20 ml