Måleglas, koniske
500 ml, 10 ml, 183 mm
Katalog # 213-1823
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PMP (TPX), crystal clear.
- Exceptionel kemisk resistens og termisk resistens op til 170 °C
- Brudsikre, autoklaverbare
- Væskevolumen er nem at aflæse
Ideal for a wide range of applications. With moulded graduations. Broad base for stability.
Specifikationer
- Kapacitet:500 ml
- Højde:183 mm
- Inddeling:10 ml