Buretteklemmer
2 buretter
Katalog # 241-2021
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, hvid, brudsikker. Til hurtig og sikker fastgørelse af buretter.
- Klemmerne passer til stænger med Ø 8 til 14 mm
- Klemmerne har gummiindsatse og fjedre i rustfrit stål
- Burettens skala tildækkes ikke
Specifikationer
- Til:2 buretter