Orders LinkContactUsLinkComponent
Målecylindere
2000 ml, 50 ml, 369 mm, 92 mm
  612-4007
 :   KARTELL
Målecylindere
  612-4007
 :  KARTELL
Målecylindere
Målecylindere
2000 ml, 50 ml, 369 mm, 92 mm
361,00 kr
1 * 1 Items
Transparent PMP (TPX®), lav form, autoklaverbar.
  • Hældetud, rund fod og støbte hvide inddelinger
  • Fremragende kemisk resistens
  • Kan modstå temperaturer på op til 170 °C
  • Ø:
    92 mm
  • Kapacitet:
    2000 ml
  • Højde:
    369 mm
  • Inddeling:
    50 ml