Målecylindere
1000 ml, 25 ml, 331 mm, 70 mm
612-4006
: KARTELL
Transparent PMP (TPX®), lav form, autoklaverbar.
- Hældetud, rund fod og støbte hvide inddelinger
- Fremragende kemisk resistens
- Kan modstå temperaturer på op til 170 °C
Documents
KART1337_TDS_EN
Datasheet
- Ø:70 mm
- Kapacitet:1000 ml
- Højde:331 mm
- Inddeling:25 ml