Orders LinkContactUsLinkComponent
Målecylindere
500 ml, 10 ml, 302 mm, 55,5 mm
  612-4005
 :   KARTELL
Målecylindere
  612-4005
 :  KARTELL
Målecylindere
Målecylindere
500 ml, 10 ml, 302 mm, 55,5 mm
185,00 kr
1 * 1 Items
Transparent PMP (TPX®), lav form, autoklaverbar.
  • Hældetud, rund fod og støbte hvide inddelinger
  • Fremragende kemisk resistens
  • Kan modstå temperaturer på op til 170 °C
  • Ø:
    55,5 mm
  • Kapacitet:
    500 ml
  • Højde:
    302 mm
  • Inddeling:
    10 ml