Orders LinkContactUsLinkComponent
Målecylindere
100 ml, 5 ml, 177 mm, 34 mm
  612-4003
 :   KARTELL
Målecylindere
  612-4003
 :  KARTELL
Målecylindere
Målecylindere
100 ml, 5 ml, 177 mm, 34 mm
65,20 kr
1 * 1 Items
Transparent PMP (TPX®), lav form, autoklaverbar.
  • Hældetud, rund fod og støbte hvide inddelinger
  • Fremragende kemisk resistens
  • Kan modstå temperaturer på op til 170 °C
  • Ø:
    34 mm
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Højde:
    177 mm
  • Inddeling:
    5 ml