Orders LinkContactUsLinkComponent
Målecylindere
50 ml, 2,5 ml, 143 mm, 29 mm
  612-4002
 :   KARTELL
Målecylindere
  612-4002
 :  KARTELL
Målecylindere
Målecylindere
50 ml, 2,5 ml, 143 mm, 29 mm
kr55.40
1 * 1 Items
Transparent PMP (TPX®), lav form, autoklaverbar.
  • Hældetud, rund fod og støbte hvide inddelinger
  • Fremragende kemisk resistens
  • Kan modstå temperaturer på op til 170 °C
  • Ø:
    29 mm
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Højde:
    143 mm
  • Inddeling:
    2,5 ml