Orders LinkContactUsLinkComponent
Målecylindere
Målecylindere
10 ml, 0,25 ml, 87 mm, 16 mm
Katalog # 612-4000
Leverandør:   KARTELL
Målecylindere
Katalog # 612-4000
Leverandør:  KARTELL
Målecylindere
Målecylindere
10 ml, 0,25 ml, 87 mm, 16 mm
Price
36,20 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Transparent PMP (TPX®), lav form, autoklaverbar.
  • Hældetud, rund fod og støbte hvide inddelinger
  • Fremragende kemisk resistens
  • Kan modstå temperaturer på op til 170 °C
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    16 mm
  • Kapacitet:
    10 ml
  • Højde:
    87 mm
  • Inddeling:
    0,25 ml