Bægerglas, lav type
5000 ml, 228 mm, 190 mm, 500 ml
Katalog # 213-0184
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PMP (TPX), krystalklar.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 150 °C (op til 170 °C i korte perioder), autoklaverbare
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og letlæselige, prægede gradueringer.
ISO 7056
: ISO 7056
Specifikationer
- Udv.Ø:190 mm
- Inddelings-interval:500 ml
- Kapacitet:5000 ml
- Højde:228 mm
- Seq:09