Bægerglas, lav type
3000 ml, 200 mm, 159 mm, 500 ml
Katalog # 213-0183
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PMP (TPX), krystalklar.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 150 °C (op til 170 °C i korte perioder), autoklaverbare
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og letlæselige, prægede gradueringer.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Documents
KART1543_TDS_EN KART1546_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Udv.Ø:159 mm
- Inddelings-interval:500 ml
- Kapacitet:3000 ml
- Højde:200 mm
- Seq:08