Mikrorør
Microcentrifuge tubes, with cap, PE, 0,5 ml, ufarvet, with attached lid, Beckman® type, non graduated, conical bottom, non sterile
Katalog # 211-2905
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP mikro-rør med påsat låg. Spids bund. Volume 0,75 ml. Størrelse 32×8 mm.
Emballering: 1000 stk. pr. pose
Documents
KART1298_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Model:with attached lid, Beckman® type
- Version:non graduated, conical bottom, non sterile
- Kapacitet:0,5 ml
- Farve:ufarvet
- Beskrivelse:Microcentrifuge tubes, with cap, PE