Stoppers for conical ground joints
Ribbed cap, rød, 24/29, 21,1 mm
Katalog # 217-0089
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
Med farvet indsats i støtteskiven, hvilket letter identifikation.
- LDPE, transparent
- God kemisk resistens
- Pakningsringe giver et vandtæt og sikkert pasmål
Femkantet støtteskive, som gør det lettere at løsne og fjerne proppen.
Specifikationer
- Ø bund:21,1 mm
- NS:24/29
- Farve:rød
- Beskrivelse:Ribbed cap