Stoppers for conical ground joints
Ribbed cap, gul, 19/26, 16,4 mm
Katalog # 612-0946
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
Med farvet indsats i støtteskiven, hvilket letter identifikation.
- LDPE, transparent
- God kemisk resistens
- Pakningsringe giver et vandtæt og sikkert pasmål
Femkantet støtteskive, som gør det lettere at løsne og fjerne proppen.
Specifikationer
- Ø bund:16,4 mm
- NS:19/26
- Farve:gul
- Beskrivelse:Ribbed cap