Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers for conical ground joints
Stoppers for conical ground joints
Ribbed cap, brun, 14/23, 12,2 mm
Katalog # 214-0131
Leverandør:   KARTELL
Stoppers for conical ground joints
Katalog # 214-0131
Leverandør:  KARTELL
Stoppers for conical ground joints
Stoppers for conical ground joints
Ribbed cap, brun, 14/23, 12,2 mm
Price
12,30 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Med farvet indsats i støtteskiven, hvilket letter identifikation.
  • LDPE, transparent
  • God kemisk resistens
  • Pakningsringe giver et vandtæt og sikkert pasmål
Femkantet støtteskive, som gør det lettere at løsne og fjerne proppen.
Specifikationer
  • Ø bund:
    12,2 mm
  • NS:
    14/23
  • Farve:
    brun
  • Beskrivelse:
    Ribbed cap