Stoppers for conical ground joints
Ribbed cap, brun, 14/23, 12,2 mm
Katalog # 214-0131
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
Med farvet indsats i støtteskiven, hvilket letter identifikation.
- LDPE, transparent
- God kemisk resistens
- Pakningsringe giver et vandtæt og sikkert pasmål
Femkantet støtteskive, som gør det lettere at løsne og fjerne proppen.
Specifikationer
- Ø bund:12,2 mm
- NS:14/23
- Farve:brun
- Beskrivelse:Ribbed cap