Stoppers for conical ground joints
Ribbed cap, grøn, 12/21, 10,4 mm
612-0945
: KARTELL
Med farvet indsats i støtteskiven, hvilket letter identifikation.
- LDPE, transparent
- God kemisk resistens
- Pakningsringe giver et vandtæt og sikkert pasmål
Femkantet støtteskive, som gør det lettere at løsne og fjerne proppen.
- Ø bund:10,4 mm
- NS:12/21
- Farve:grøn
- Beskrivelse:Ribbed cap