Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers for conical ground joints
Stoppers for conical ground joints
Ribbed cap, blå, 10/19, 8,1 mm
Catalog # 217-0088
Supplier:   KARTELL
Stoppers for conical ground joints
Catalog # 217-0088
Supplier:  KARTELL
Stoppers for conical ground joints
Stoppers for conical ground joints
Ribbed cap, blå, 10/19, 8,1 mm
Price
12,30 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Med farvet indsats i støtteskiven, hvilket letter identifikation.
  • LDPE, transparent
  • God kemisk resistens
  • Pakningsringe giver et vandtæt og sikkert pasmål
Femkantet støtteskive, som gør det lettere at løsne og fjerne proppen.
Specifications
  • Ø bund:
    8,1 mm
  • NS:
    10/19
  • Farve:
    blå
  • Beskrivelse:
    Ribbed cap