Stoppers for conical ground joints
Ribbed cap, blå, 10/19, 8,1 mm
Catalog # 217-0088
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Med farvet indsats i støtteskiven, hvilket letter identifikation.
- LDPE, transparent
- God kemisk resistens
- Pakningsringe giver et vandtæt og sikkert pasmål
Femkantet støtteskive, som gør det lettere at løsne og fjerne proppen.
Specifications
- Ø bund:8,1 mm
- NS:10/19
- Farve:blå
- Beskrivelse:Ribbed cap