Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas
1000 ml, 10 ml, 439 mm, 10 ± ml, 66 mm
Catalog # 612-0942
Supplier:   KARTELL
Måleglas
Catalog # 612-0942
Supplier:  KARTELL
Måleglas
Måleglas
1000 ml, 10 ml, 439 mm, 10 ± ml, 66 mm
Price
99,40 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, meget gennemskinnelig, høj form.
  • Hældetud, femkantet fod sikrer fremragende stabilitet
  • Vandskyende vægge, absolut ingen kemisk absorbtion,, fremragende kemisk resistens
  • Permanente, prægede gradueringer
ISO 6706, BS 5404
 : ISO 6706, BS 5404
Specifications
  • Ø:
    66 mm
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Højde:
    439 mm
  • Seq:
    09
  • Inddeling:
    10 ml
  • Tolerance:
    10 ± ml