Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas
250 ml, 2 ml, 315 mm, 2 ± ml, 41 mm
Katalog # 612-0940
Leverandør:   KARTELL
Måleglas
Katalog # 612-0940
Leverandør:  KARTELL
Måleglas
Måleglas
250 ml, 2 ml, 315 mm, 2 ± ml, 41 mm
Price
77,90 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, meget gennemskinnelig, høj form.
  • Hældetud, femkantet fod sikrer fremragende stabilitet
  • Vandskyende vægge, absolut ingen kemisk absorbtion,, fremragende kemisk resistens
  • Permanente, prægede gradueringer
ISO 6706, BS 5404
 : ISO 6706, BS 5404
Specifikationer
  • Ø:
    41 mm
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Højde:
    315 mm
  • Seq:
    06
  • Inddeling:
    2 ml
  • Tolerance:
    2 ± ml