Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas
50 ml, 1 ml, 199 mm, 1 ± ml, 26 mm
  612-0938
 :   KARTELL
Måleglas
  612-0938
 :  KARTELL
Måleglas
Måleglas
50 ml, 1 ml, 199 mm, 1 ± ml, 26 mm
43,60 kr
1 * 1 Items
PP, meget gennemskinnelig, høj form.
  • Hældetud, femkantet fod sikrer fremragende stabilitet
  • Vandskyende vægge, absolut ingen kemisk absorbtion,, fremragende kemisk resistens
  • Permanente, prægede gradueringer
ISO 6706, BS 5404
 : ISO 6706, BS 5404
  • Ø:
    26 mm
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Højde:
    199 mm
  • Seq:
    03
  • Inddeling:
    1 ml
  • Tolerance:
    1 ± ml