Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas
Måleglas
25 ml, 0,5 ml, 195 mm, 0,5 ± ml, 19 mm
Katalog # 612-0937
Leverandør:   KARTELL
Måleglas
Katalog # 612-0937
Leverandør:  KARTELL
Måleglas
Måleglas
25 ml, 0,5 ml, 195 mm, 0,5 ± ml, 19 mm
Price
71,10 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, meget gennemskinnelig, høj form.
  • Hældetud, femkantet fod sikrer fremragende stabilitet
  • Vandskyende vægge, absolut ingen kemisk absorbtion,, fremragende kemisk resistens
  • Permanente, prægede gradueringer
ISO 6706, BS 5404
Certifications: ISO 6706, BS 5404
Specifikationer
  • Ø:
    19 mm
  • Kapacitet:
    25 ml
  • Højde:
    195 mm
  • Seq:
    02
  • Inddeling:
    0,5 ml
  • Tolerance:
    0,5 ± ml