Slanger, PTFE
20,0 mm, 1,00 mm, 22,0 mm
228-1536
PTFE, hvid, semi-transparent.
- Fremragende kemisk resistens
- Meget god termisk resistens, autoklaverbar
- Fri for ekstraherbare stoffer, fysiologisk neutral, biokompatibel
Denne slange kendetegnes ved sin slip-let-overflade og fremragende dielektriske egenskaber.
Temperaturresistent fra −200 °C til +260 °C
- Rør udv.Ø:22,0 mm
- Rør int.Ø:20,0 mm
- Vægtykkelse:1,00 mm
- Seq:32