Orders LinkContactUsLinkComponent
Celleskrabere, Falcon®
Celleskrabere, Falcon®
Celleskraber, til brug sammen med 12,5 - 25 cm² kolber, 18 mm blad, 180 mm
Katalog # 734-0385
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Corning
Celleskrabere, Falcon®
Katalog # 734-0385
Leverandør:  Corning
   Lav fremstillingspåvirkning
Celleskrabere, Falcon®
Celleskrabere, Falcon®
Celleskraber, til brug sammen med 12,5 - 25 cm² kolber, 18 mm blad, 180 mm
Price
1.890,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Håndtag af PS, TPE-skraber. Beregnet til at skaffe maksimal adgang til dyrkningsoverfladerne på en række dyrkningsflasker.
  • Cross-ribbed PS handle provides greater rigidity, to ensure better control while scraping cells
  • Highly compliant TPE blade pivots to provide multiple angles to remove cells from the entire growth surface
Bestillingsoplysninger: Supplied individually wrapped in peel-open packages.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Celleskraber, til brug sammen med 12,5 - 25 cm² kolber, 18 mm blad
  • Seq:
    1
  • Samlet længde:
    180 mm
  • Cat. No.:
    734-0385
  • Miljøcertificering:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning