Celleskrabere, Falcon®
Celleskraber, til brug sammen med 12,5 - 25 cm² kolber, 18 mm blad, 180 mm
Leverandør: Corning
Gå til:
Product Details & Documents
Håndtag af PS, TPE-skraber. Beregnet til at skaffe maksimal adgang til dyrkningsoverfladerne på en række dyrkningsflasker.
- Cross-ribbed PS handle provides greater rigidity, to ensure better control while scraping cells
- Highly compliant TPE blade pivots to provide multiple angles to remove cells from the entire growth surface
Bestillingsoplysninger: Supplied individually wrapped in peel-open packages.
Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Celleskraber, til brug sammen med 12,5 - 25 cm² kolber, 18 mm blad
- Seq:1
- Samlet længde:180 mm
- Cat. No.:734-0385
- Miljøcertificering:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning