Orders LinkContactUsLinkComponent
BD Microlance™ 3 Needles
BD Microlance™ 3 Needles
BD Microlance™ 3 needle, sterile, G 27, 13 mm, 0,4 mm, grå
Katalog # 613-3832
Leverandør:   BD Medical
BD Microlance™ 3 Needles
Katalog # 613-3832
Leverandør:  BD Medical
BD Microlance™ 3 Needles
BD Microlance™ 3 Needles
BD Microlance™ 3 needle, sterile, G 27, 13 mm, 0,4 mm, grå
Price
89,40 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Sterile, til engangsbrug, cylinder og nålehætte i PP, spids kanyle rustfrit stål. Til intradermal, subkutan, intramuskulær og intravenøs brug. Kan forbindes til en Luer-adapter eller BD Luer Lock-konnektor. Adapter og farvekodning i overensstemmelse med ISO-standarder.
  • Affaset design baseret på den seneste teknologi med overlegen kvalitet af penetrationsindekset
  • Tynde vægge, som tillader brug af tyndere nåle med større volumen, og dermed øger flowhastigheden under injektion og opsamling
  • Steriliseret med ethylenoxid
Conventional needles with a regular size wall are less likely to flex than thin wall needles, due to the added cannula thickness. A thin wall needles inner diameter potentially allows use of a needle gauge that is one size smaller than that of a regular needle, while benefiting from the same flow rate.
Emballering: Individuelt emballeret i blisterfilm og papir af medicinsk kvalitet.
Specifikationer
  • Farvekode:
    grå
  • Ø:
    0,4 mm
  • Måler:
    G 27
  • Beskrivelse:
    BD Microlance™ 3 needle, sterile
  • Længde:
    13 mm
  • Seq:
    02