Orders LinkContactUsLinkComponent
Cumol 99%
Glass bottle, 1 L
Katalog # ACRO181010010
Brandfarlig
Irriterende
Sundhed
Miljø
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Cumol 99%
Katalog # ACRO181010010
CAS nummer:  98-82-8
Cumol 99%
Cumol 99%
Glass bottle, 1 L
CAS nummer:  98-82-8
Price
353,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Cumen
  • CAS nummer:98-82-8
  • Formel:C₉H₁₂
  • MDL nummer:MFCD00008881
  • Molecular Weight:120.19 g/mol
  • Merck Index:13,02644
  • Kogende Pt:151 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–96 °C
  • Tæthed:0,862 g/cm³
  • Flash Pt:31 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:202-704-5
  • FN:1918
  • ADR:3,III
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • HPLC:
    ≥97.5 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 L
Specifikationer