Orders LinkContactUsLinkComponent
Cellstrainers, Falcon®
Cellstrainers, Falcon®
Cell strainers, 70 µm pore size, hvid ramme
Catalog # 734-0003
Supplier:   Corning
Cellstrainers, Falcon®
Catalog # 734-0003
Supplier:  Corning
Cellstrainers, Falcon®
Cellstrainers, Falcon®
Cell strainers, 70 µm pore size, hvid ramme
Price
952,00 kr
Log in for availability
1 * 50 Items
Product Details & Documents
En enkel, brugsklar metode til at opnå en mere ensartet enkeltcellesuspension. Fremstillet af et stærkt nylonnet, fås med 40, 70 eller 100 µm porer, der er placeret med jævn afstand for at opnå optimalt udbytte i en lang række applikationer. Et hurtigere og mere enkelt alternativ til filtrering gennem si i procedurer, der indebærer dissociation af celler fra enten klumper eller primært væv.
  • Støbt, farvekodet ramme af PP med tap muliggør enkelt håndtering
  • Passer perfekt ind i et 50 ml Falcon® konisk rør eller andet rør af lignende størrelse
  • Steriliseret ved hjælp af gammastråling og leveres i praktisk individuel emballage, der rives åben
  • Forlænget kant på filteret muliggør  aseptisk håndtering med tang
Ordering information: Packaged individually in bags.
Specifications
  • Beskrivelse:
    Cell strainers, 70 µm pore size, hvid ramme