Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Omrøreraksler og -blade

Omrøreraksler og -blade

Skafte til omrørere, 550 mm, 9,5 mm
Katalog # 441-9553
Leverandør:   COWIE
Omrøreraksler og -blade
Katalog # 441-9553
Leverandør:  COWIE
Omrøreraksler og -blade
Omrøreraksler og -blade

Skafte til omrørere, 550 mm, 9,5 mm

Price
515,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

PTFE. Interchangeable stirring shafts and blades, please order shafts and blades separately.

Specifikationer
  • Ø:
    9,5 mm
  • Model:
    Skafte til omrørere
  • Længde:
    550 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.