Orders LinkContactUsLinkComponent
Omrøreraksler og -blade
Omrørerblade, firkantede ender, 90 mm, 3 mm, 28 mm
  441-9563
 :   COWIE
Omrøreraksler og -blade
  441-9563
 :  COWIE
Omrøreraksler og -blade
Omrøreraksler og -blade
Omrørerblade, firkantede ender, 90 mm, 3 mm, 28 mm
63,00 kr
1 * 1 Items
PTFE. Blades fit PTFE stirring shaft; hole Ø 6,5 mm, 3,2 mm thick. Inert and non-scratch. The smooth surface prevents contamination and makes cleaning easier.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant; suitable for use at high and low temperatures (−200 to +280 °C)
  • Dybde:
    3 mm
  • Model:
    Omrørerblade, firkantede ender
  • Bredde:
    90 mm
  • Højde:
    28 mm