Orders LinkContactUsLinkComponent
Magnetic stirring discs
12 mm, 30 mm, Rør
  442-9835
 :   COWIE
Magnetic stirring discs
  442-9835
 :  COWIE
Magnetic stirring discs
Magnetic stirring discs
12 mm, 30 mm, Rør
40,00 kr
1 * 1 Items
PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. Smooth surface. Designed for use in tubes.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistent, egnet til anvendelser ved høje og lave temperaturer (−200 til +280 °C)
  • Ø:
    30 mm
  • Til:
    Rør
  • Højde:
    12 mm