Orders LinkContactUsLinkComponent
Magnetic stirring discs
Magnetic stirring discs
6 mm, 10 mm, Rør
Katalog # 442-9833
Leverandør:   COWIE
Magnetic stirring discs
Katalog # 442-9833
Leverandør:  COWIE
Magnetic stirring discs
Magnetic stirring discs
6 mm, 10 mm, Rør
Price
25,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. Smooth surface. Designed for use in tubes.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistent, egnet til anvendelser ved høje og lave temperaturer (−200 til +280 °C)
Specifikationer
  • Ø:
    10 mm
  • Til:
    Rør
  • Højde:
    6 mm