Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Omrøreraksler og -blade

Skafte til omrørere, 650 mm, 9,5 mm
Katalog # 441-9554
Leverandør:   COWIE
Omrøreraksler og -blade
Katalog # 441-9554
Leverandør:  COWIE
Omrøreraksler og -blade
Omrøreraksler og -blade

Skafte til omrørere, 650 mm, 9,5 mm

Price
520,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

PTFE. Interchangeable stirring shafts and blades, please order shafts and blades separately.

Specifikationer
  • Ø:
    9,5 mm
  • Model:
    Skafte til omrørere
  • Længde:
    650 mm