Orders LinkContactUsLinkComponent
Corning® Microplate Sealing Tapes
Aluminiumforseglingstape til 384-brøndsplader, −80...+150 °C, -
Katalog # 734-1774
Leverandør:   Corning
Corning® Microplate Sealing Tapes
Katalog # 734-1774
Leverandør:  Corning
Corning® Microplate Sealing Tapes
Corning® Microplate Sealing Tapes
Aluminiumforseglingstape til 384-brøndsplader, −80...+150 °C, -
Price
868,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Nem påsætning og aftagning til langtids- og korttidsopbevaring. Sikrer tæt forsegling og minimerer fordampning og kondensation.
Aluminiumstape: velegnet til brug fra −80 til +150 °C, transparent, kan gennembores, usteril.
Åndbar tape muliggør gasudveksling på tværs af overfladen, steril.
Universal optisk tape: velegnet til brug fra −70 til +100 °C, transparent, usteril.
PE sealing tape: Prevents evaporation and enables oil-free operation when used with thermal cyclers with heated lids, non sterile.
Polyester tape: Suitable for use from −40 to +120 °C, transparent, non pierceable, non sterile.
Specifikationer
  • Steril:
    -
  • Temperaturområde:
    −80...+150 °C
  • Beskrivelse:
    Aluminiumforseglingstape til 384-brøndsplader
  • Seq:
    03