Kryobokse, Corning®
10×10, Cryovials 1 - 2 * ml
Leverandør: Corning
Gå til:
Product Details & Documents
PC, autoklaverbare
- Genanvendelig
- Sidekanter på boksen giver et nemmere greb, når man har handsker på
- Transparent låg med numerisk gitter
Designet til brug sammen med de fleste kryorør.
These boxes feature a large marking spot and a clear polycarbonate lid that can be labelled to show vial contents. They are stackable and are available in two formats: 81-place boxes which will hold internally and externally threaded vials; and 100 count boxes, which will hold internally threaded vials.
These cryogenic storage boxes are suitable for storage down to –196 °C (–320,8 °F).
Advarsel: *Kan kun anvendes med kryorør med indvendigt gevind
Documents
Specifikationer
- Rum:10×10
- Til:Cryovials 1 - 2 * ml