Orders LinkContactUsLinkComponent
Kryobokse, Corning®
Kryobokse, Corning®
9×9, Cryovials 1 - 2 ml
Katalog # 734-1877
Leverandør:   Corning
Kryobokse, Corning®
Katalog # 734-1877
Leverandør:  Corning
Kryobokse, Corning®
Kryobokse, Corning®
9×9, Cryovials 1 - 2 ml
Price
1.570,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
PC, autoklaverbare
  • Genanvendelig
  • Sidekanter på boksen giver et nemmere greb, når man har handsker på
  • Transparent låg med numerisk gitter
Designet til brug sammen med de fleste kryorør.
These boxes feature a large marking spot and a clear polycarbonate lid that can be labelled to show vial contents. They are stackable and are available in two formats: 81-place boxes which will hold internally and externally threaded vials; and 100 count boxes, which will hold internally threaded vials.
These cryogenic storage boxes are suitable for storage down to –196 °C (–320,8 °F).
Advarsel: *Kan kun anvendes med kryorør med indvendigt gevind
Specifikationer
  • Rum:
    9×9
  • Til:
    Cryovials 1 - 2 ml