Orders LinkContactUsLinkComponent
Dyrkningsrør, Corning®
Dyrkningsrør, Corning®
15 ml, TC treated, 125 mm, 16 mm
Catalog # 734-1701
   Lav fremstillingspåvirkning
Supplier:   Corning
Dyrkningsrør, Corning®
Catalog # 734-1701
Supplier:  Corning
   Lav fremstillingspåvirkning
Dyrkningsrør, Corning®
Dyrkningsrør, Corning®
15 ml, TC treated, 125 mm, 16 mm
Price
kr3,820.00
Log in for availability
1 * 500 Items
Product Details & Documents
Optisk klar PS.
  • TC-behandlede rør leveres i racks
  • Ubehandlede rør leveres bulkpakket
  • Steriliseret vha. gammabestråling
  • Certificeret non-pyrogen
Culture tubes with threaded plug seal caps.
Specifications
  • Ø:
    16 mm
  • Kapacitet:
    15 ml
  • Beskrivelse:
    TC treated
  • Højde:
    125 mm
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    734-1701
  • Miljøcertificering:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning