Orders LinkContactUsLinkComponent
Dyrkningsrør, Corning®
15 ml, Ubehandlet, 125 mm, 16 mm
  734-1697
   Lav fremstillingspåvirkning
 :   Corning
Dyrkningsrør, Corning®
  734-1697
 :  Corning
   Lav fremstillingspåvirkning
Dyrkningsrør, Corning®
Dyrkningsrør, Corning®
15 ml, Ubehandlet, 125 mm, 16 mm
3.260,00 kr
1 * 500 Items
Optisk klar PS.
  • TC-behandlede rør leveres i racks
  • Ubehandlede rør leveres bulkpakket
  • Steriliseret vha. gammabestråling
  • Certificeret non-pyrogen
Culture tubes with threaded plug seal caps.
  • Ø:
    16 mm
  • Kapacitet:
    15 ml
  • Beskrivelse:
    Ubehandlet
  • Højde:
    125 mm
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    734-1697
  • Miljøcertificering:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning